Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 171.04 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236275
Číslo CAS: 473917-15-6