Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 24.91 EUR
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄F₄O₂
Mw: 196.1
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660342
Číslo CAS: 177596-38-2