Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 33.13 EUR
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224.11 g/mol
Teplota tavenia: 96…101 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660202
Číslo CAS: 886498-89-1