Tlačiť
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-3-nitrobenzoyl chloride
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 24.95 EUR
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₃
Teplota varu: 153 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 24…25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368701
Číslo CAS: 400-94-2
OSN: 3261
ADR: 8,III