Tlačiť
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-fluorobenzoylchloride
PC10444-1G PC10444-5G
APOSPC10444-1GEA 24.91 EUR
APOSPC10444-1G APOSPC10444-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Mw: 237.46 g/mol
Teplota varu: 108…109 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368700
Číslo CAS: 95383-36-1
OSN: 3265
ADR: 8 III