Tlačiť
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 24.95 EUR
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota varu: 88…90 °C/14mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368699
Číslo CAS: 887266-90-2
OSN: 3265
ADR: 8,III