Tlačiť
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylphenacyl bromide
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 119.53 EUR
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368693
Číslo CAS: 505097-09-6
OSN: 3261
ADR: 8,III