Tlačiť
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 71.4 EUR
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Teplota varu: 74 °C/0,06mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368692
Číslo CAS: 157359-99-4
OSN: 3265
ADR: 8,III