Tlačiť
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 265.17 EUR
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O
Teplota tavenia: 27…29 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094501
Číslo CAS: 79779-64-9
OSN: 1759
ADR: 8 III