Tlačiť
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 278.78 EUR
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368689
Číslo CAS: 193977-34-3
OSN: 1759
ADR: 8,III