Tlačiť
4-Bromo-3-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 78.22 EUR
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04113266
Číslo CAS: 2546-52-3