Tlačiť
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 82.92 EUR
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 243
Teplota varu: 79…80 °C/80mmHg
Hustota: 1.79 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013549
Číslo CAS: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
OSN: 3265
ADR: 8 II