Tlačiť
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 175.29 EUR
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
3-Fluorophenyl isothiocyanate
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄FNS
Teplota varu: 227 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004804
Číslo CAS: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III