Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 53.35 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Teplota varu: 194…196 °C
Teplota tavenia: 44383 °C
Hustota: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042245
Číslo CAS: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III