Tlačiť
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 151.22 EUR
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
Teplota varu: 100…103 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 47…49 °C
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000991
Číslo CAS: 347-93-3
EINECS: 206-475-2