Tlačiť
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 49.74 EUR
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Vzorec: C₈H₆BrF₃N₂S
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041177
Číslo CAS: 208186-71-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III