Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 111.36 EUR
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₃
Mw: 223.920 g/mol
Teplota tavenia: 144…149 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368680
Číslo CAS: 187804-79-1