Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA 31.52 EUR
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
Mw: 207.92 g/mol
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657735
Číslo CAS: 159020-59-4