Tlačiť
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 58.16 EUR
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368679
Číslo CAS: 163517-61-1