Tlačiť
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 26.52 EUR
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Vzorec: C₂H₃F₂I
Teplota varu: 86.8…87 °C/740mmHg
Hustota: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 598-39-0