Tlačiť
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 24.91 EUR
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.1400 g/mol
Teplota varu: 50 °C/0.15mmHg
Teplota tavenia: 30…34 °C
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427141
Číslo CAS: 391-92-4