Tlačiť
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10360-1G PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA 608.05 EUR
APOSPC10360-1G APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃N₃O₂
Mw: 297.24 g/mol
Teplota tavenia: 132…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00663373
Číslo CAS: 263161-34-8