Tlačiť
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 318.05 EUR
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
Mw: 364.33 g/mol
Teplota tavenia: 179…181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200917
Číslo CAS: 886762-57-8