Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 107.75 EUR
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.15 g/mol
Teplota tavenia: 30…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797342
Číslo CAS: 875664-48-5