Tlačiť
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 144.81 EUR
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091617
Číslo CAS: 13029-71-5