Tlačiť
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 172.48 EUR
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Mw: 159.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213787
Číslo CAS: 90390-33-3
OSN: 1760
ADR: 8 III