Tlačiť
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10348-1G PC10348-500MG PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA 248.3 EUR
APOSPC10348-1G APOSPC10348-500MG APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₃NO₃S
Teplota tavenia: 154…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001310
Číslo CAS: 115957-22-7