Tlačiť
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC10336-1G PC10336-25G PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA 24.91 EUR
APOSPC10336-1G APOSPC10336-25G APOSPC10336-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.95 g/mol
Teplota tavenia: 240…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664239
Číslo CAS: 170981-26-7