Tlačiť
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 24.91 EUR
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Mw: 164.93 g/mol
Teplota tavenia: 362…366 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411549
Číslo CAS: 843663-18-3