Tlačiť
Pentafluorophenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10310-1G PC10310-500MG PC10310-5G
APOSPC10310-1GEA 314.04 EUR
APOSPC10310-1G APOSPC10310-500MG APOSPC10310-5G
Pentafluorophenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₄F₈O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05975128
Číslo CAS: 885950-36-7