Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030A-1KG PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA 107.9 EUR
APOSPC1030A-1KG APOSPC1030A-250G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 187 °C
Teplota tavenia: 44352 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007797
Číslo CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
OSN: 2948
ADR: 6.1,II