Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030-100G PC1030-1KG PC1030-500G
APOSPC1030-100GEA 24.95 EUR
APOSPC1030-100G APOSPC1030-1KG APOSPC1030-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 187…189 °C
Teplota tavenia: 44352 °C
Hustota: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007797
Číslo CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
OSN: 2948
ADR: 6.1,II