Tlačiť
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 608.05 EUR
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀F₂O₃
Mw: 276.24 g/mol
Teplota tavenia: 185…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663813
Číslo CAS: 886361-03-1