Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 63.29 EUR
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄F₃NO₂S
Mw: 211.1600 g/mol
Teplota tavenia: 186…187 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173295
Číslo CAS: 117724-63-7