Tlačiť
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 473.73 EUR
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Mw: 331.68 g/mol
Teplota tavenia: 191…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140108
Číslo CAS: 339024-06-5