Tlačiť
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 167.03 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Mw: 225.22
Teplota tavenia: 70…72.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01572463
Číslo CAS: 154590-33-7