Tlačiť
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 152.61 EUR
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Mw: 283.30 g/mol
Teplota tavenia: 120…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02090701
Číslo CAS: 284493-59-0