Tlačiť
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC10276-1G PC10276-500MG PC10276-5G
APOSPC10276-1GEA 123.37 EUR
APOSPC10276-1G APOSPC10276-500MG APOSPC10276-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Mw: 283.30 g/mol
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02090715
Číslo CAS: 284493-72-7