Tlačiť
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)sulphane, 4-[(4-Fluorophenyl)thio]nitrobenzene
PC10269-1G PC10269-500MG PC10269-5G
APOSPC10269-1GEA 167.03 EUR
APOSPC10269-1G APOSPC10269-500MG APOSPC10269-5G
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Vzorec: C₁₂H₈FNO₂S
Mw: 249.27 g/mol
Teplota tavenia: 92…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117815
Číslo CAS: 2438-85-9