Tlačiť
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoroisatoic anhydride
PC10266-1G PC10266-25G PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA 68.19 EUR
APOSPC10266-1G APOSPC10266-25G APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Vzorec: C₈H₄FNO₃
Teplota tavenia: 230 °C
Hustota: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00112979
Číslo CAS: 78755-94-9