Tlačiť
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 248.3 EUR
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO₂
Teplota tavenia: 129…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215663
Číslo CAS: 338965-51-8