Tlačiť
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10247-1G PC10247-500MG
APOSPC10247-1GEA 911.28 EUR
APOSPC10247-1G APOSPC10247-500MG
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Mw: 272.29 g/mol
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791219
Číslo CAS: 690632-25-8