Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 46.47 EUR
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
Mw: 246.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03012933
Číslo CAS: 244126-64-5