Tlačiť
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10238-1G PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA 760.26 EUR
APOSPC10238-1G APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Vzorec: C₁₆H₁₂BrFO₂
Mw: 335.18 g/mol
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091019
Číslo CAS: 451485-72-6