Tlačiť
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 33.17 EUR
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243963
Číslo CAS: 338422-71-2
OSN: 3261
ADR: 8,III