Tlačiť
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10214-1G PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA 462.25 EUR
APOSPC10214-1G APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O₅
Mw: 331.21 g/mol
Teplota tavenia: 189…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05021855
Číslo CAS: 439095-12-2