Tlačiť
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10211-1G PC10211-500MG PC10211-5G
APOSPC10211-1GEA 608.9 EUR
APOSPC10211-1G APOSPC10211-500MG APOSPC10211-5G
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₁F₃N₄O₂
Mw: 336.28 g/mol
Teplota tavenia: 224…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791193
Číslo CAS: 863305-82-2