Tlačiť
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 331.73 EUR
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 203…205 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784270
Číslo CAS: 55805-21-5