Tlačiť
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzonitrile
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 196.55 EUR
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₇ClFNO
Mw: 247.66 g/mol
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01815095
Číslo CAS: 449778-68-1