Tlačiť
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10182-1G PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA 608.05 EUR
APOSPC10182-1G APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO
Mw: 287.67 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01316641
Číslo CAS: 321432-62-6